Få mere at vide
Cytidin, TRC
Artikelnummer. 30132809
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132809 5 g
30004569 50 mg
30003818 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9983005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-46-3
Molekylær formel C9 H13 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
Synonym Cytidine, Cytosine, 1-β-D-ribosyl- (6CI), 1-(β-D-Ribofuranosyl)-2-oxo-4-amino-1,2-dihydro-1,3-diazine, 1-β-D-Ribofuranosylcytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine riboside, NSC 20258, β-D-Ribofuranoside, cytosine-1
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 243.0855