Beskrivelse
Cytidin, når det gives intraperitonealt i kombination med cholin, forbedrer nerveregeneration og funktionel genopretning i en rottemodel for iskiasnerveskade. Det bruges også som en ex vivo lægemiddelselektiv markør i genmodificerede primære knoglemarvsstromale celler til cytidin-deaminase-assay.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 65-46-3 |
| Absorbans | λ Max (vand): 270-272 nm |
| Smeltepunkt | 208 °C til 218 °C |
| Molekylær formel | C9H13N3O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml, klar farveløs til svag gul opløsning). |
| InChI nøgle | UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one |
| Vis mere |