Få mere at vide
Cytidin, Mikromol™
Beskrivelse
Cytidin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytidine |
| CAS | 65-46-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cytidine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H13 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cytidine, Cytarabine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Vis mere |