Få mere at vide
Cytidine, Free Base, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15845118 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15845118 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15845118 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14060.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine
CAS 65-46-3
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H13N3O5
MDL nummer MFCD00006545
Mængde 100 g
Beilstein 89173
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formel vægt 243.22
Fysisk form Krystallinsk pulver