Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytidine, free base |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 243.22 |
| Procent renhed | 99.8% |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |