Få mere at vide
Cytidine, free base, 99.8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473420 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11473420 5 g
11483420 10 g
11493420 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473420 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210145905
Kemiske identifikatorer
CAS 65-46-3
Molekylær formel C9H13N3O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC navn 4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine, free base
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.8%
Mængde 5 g
Formel vægt 243.22
Fysisk form Krystallinsk pulver