Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99 %
Artikelnummer. 11483973
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483973 250 g 250g
11463973 10 g 10g
11473973 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483973 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10261.30
Request Bulk or Custom Format
Used to synthesize enzyme inhibitors, antiviral agents, and anticancer agents. And also used as constituent of nucleic acids. | CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Cytidin bruges til at syntetisere enzymhæmmere, antivirale midler og anticancermidler. Og også brugt som bestanddel af nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-46-3
Molekylær formel C9H13N3O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
MDL nummer MFCD00006545
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 89173
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 243.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver