Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99+%
Artikelnummer. 10080860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10080860 10 g 10g
10182420 50 g 50g
10629094 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080860 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 111810100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-46-3
Molekylær formel C9H13N3O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
MDL nummer MFCD00006545
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine
Navn note 99.5%
Absorbans 0,43 til 0,47 (A250/A260), 2,05 til 2,15 (A280/A260)
Smeltepunkt 210,0 °C til 217,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Specifik rotation +31.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer og alkalier, uopløselige i organiske opløsningsmidler
Spektrofotometri 98 til 102% (lambda maks. 280 nm, pH 1) molar absorptionsevne 13000 +/-2%, på tør basis
Transmission 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 243.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver