Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-triphosphat, dinatriumsalthydrat, 95%
Artikelnummer. 10062840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
500 mg; Glasflaske
Artikelnummer.
10062840 500 mg; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10062840 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226225000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652154-13-7 | C9H18N3Na2O16P3 | 563.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine 5′-triphosphate,disodium salt hydrate
Smeltepunkt 215.0°C to 218.0°C
Navn note 95%
CAS 652154-13-7
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Molekylær formel C9H18N3Na2O16P3
MDL nummer MFCD00150807
Synonym cytidine 5'-triphosphate sodium salt, cytidine 5'-triphosphate tetrasodium
Opløselighedsinformation Solubility in water: 200g/L (20°C)
InChI nøgle KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyhydroxyphosphoryl]phosphonohydrogenphosphat;natrium
Molekylvægt (g/mol) 563.15
PubChem CID 129893565
Formel vægt 527.12
Procent renhed 95%