Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-triphosphat dinatriumsalt, 97 %
Artikelnummer. 15444649
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444649 500 mg 500mg
15424649 1 g 1g
15434649 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444649 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62238.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36051-68-0 | C9H14N3Na2O14P3 | 527.12 g/mol
Cytidin-5'-triphosphat-dinatriumsalt er en kation-permeabel ligand-styret ionkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det bruges også som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt, fødevaretilsætningsstof og smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cytidin-5′ -triphosphat dinatriumsalt er en kation-permeabel ligand-gatede ionkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det bruges også som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt, fødevaretilsætningsstof og smagsstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36051-68-0
Molekylær formel C9H14N3Na2O14P3
Molekylvægt (g/mol) 527.12
MDL nummer MFCD00078193
InChI nøgle NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Synonym CTP
PubChem CID 131675548
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5'-triphosphate disodium salt
Farve Hvid
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether.
Formel vægt 527.12
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver