Få mere at vide
Cytidin 5'-monofosfat, TRC
Artikelnummer. 30006165
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006165 1 g
30005129 5 g
17988584 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9983051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-37-6
Molekylær formel C9 H14 N3 O8 P
Molekylvægt (g/mol) 323.2
Synonym 5'-Cytidylic acid, 5'-CMP, CMP, CMP (nucleotide), Cytidine 5'-(dihydrogen phosphate), Cytidine 5'-monophosphate, Cytidine 5'-monophosphoric acid, Cytidine 5'-phosphate, Cytidine 5'-phosphoric acid, Cytidine monophosphate, Cytidine, mono(dihydrogen phosphate) (ester), Cytidylic acid, Cytosine 5'-monophosphate
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenfosfat
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5'-monophosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 323.0519
Procent renhed >95%