Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-monophosphathydrat, 99%
Artikelnummer. 10627552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627552 1 g Glasflaske 1g
10065953 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627552 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226210010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63-37-6
Molekylær formel C9H14N3O8P
Molekylvægt (g/mol) 323.20
MDL nummer MFCD00006544
InChI nøgle IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonym 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cytidine 5′-monophosphate hydrate
Absorbans 0,41 til 0,49 (A250/A260), 2,03 til 2,17 (A280/A260)
Smeltepunkt 222,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Spektrofotometri 98 til 102% (lambda maks. 280 nm, pH 2) molar absorption 13000 +/-2%, på tør basis
Formel vægt 323.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver