Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-monophosphatdinatriumsalt, 99+%
Artikelnummer. 15405629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405629 5 g 5g
15495619 1 g 1g
15415629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405629 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63376.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.22 DKK
    547.65 DKK / 5g
    Spare 60.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6757-06-8
Molekylær formel C9H12N3Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 367.16
MDL nummer MFCD00150830
InChI nøgle INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 367.16
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver