Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-monophosphat, 97%, fra gær
Artikelnummer. 13408668 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13408668 1 g Glasflaske 1g
13418668 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13408668 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 449490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-37-6
Molekylær formel C9H14N3O8P
Molekylvægt (g/mol) 323.20
MDL nummer MFCD00006544
InChI nøgle IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonym 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine 5'-monophosphate
Smeltepunkt 222°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 323.2
Procent renhed 97%