Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-diphosphocholinnatriumsalt
Artikelnummer. 15476239
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476239 50 g 50g
15456239 10 g 10g
15466239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476239 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64161.18
 Begrænset vare
På lager
Mellemprodukt i syntesen af fosfatidylcholin; også en fosfolipasehæmmer | CAS: 33818-15-4 | C14H25N4NaO11P2 | 510,31 g/mol
Cytidin-5'-diphosphocholinnatriumsalthydrat virker som et neurobeskyttende middel i situationer med hypoxi og iskæmi. Det bruges som biosyntetisk mellemprodukt af membranfosfolipider. Det er en cerebral vasodilator og hæmmer PLA2-aktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cytidin-5′ -diphosphocholin natriumsalthydrat virker som et neurobeskyttende middel i situationer med hypoxi og iskæmi. Det bruges som biosyntetisk mellemprodukt af membranfosfolipider. Det er en cerebral vasodilator og hæmmer PLA2-aktivering.
Opløselighed Opløseligt i vand (100 mg
/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33818-15-4
Molekylær formel C14H25N4NaO11P2
Molekylvægt (g/mol) 510.31
MDL nummer MFCD00150508
InChI nøgle YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
Synonym citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
PubChem CID 46738085
IUPAC navn natrium;[[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 50 g
Beilstein 4110040
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml).
Formel vægt 510.31 (Vandfri)
Fysisk form Pulver