missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30006370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006370 1 g
30137569 5 g
30004911 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9983231G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51855-98-2
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt
Formel vægt 425.0001
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O11P2.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
IUPAC navn disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Molekylær formel C9H15N3O11P2 . xNa
Molekylvægt (g/mol) 447.14
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Synonym CDP Sodium Salt

Tekniske data

Mængde 1 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.