Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-diphosphat dinatriumsalt, 95 %
Artikelnummer. 15496269
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496269 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15496269 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64234.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54394-90-0 | C9H13N3Na2O11P2 | 447,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytidine-5'-diphosphate disodium salt
CAS 54394-90-0
Farve Hvid
Molekylær formel C9H13N3Na2O11P2
MDL nummer MFCD00084682
Mængde 1 g
Synonym CDP disodium salt
InChI nøgle ZGDYAAWYYNVXEB-WFIJOQBCSA-L
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5S)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Molekylvægt (g/mol) 447.14
PubChem CID 131632379
Formel vægt 447.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver