Få mere at vide
MedChemExpress Cytidine
Artikelnummer. 16420798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16420798 5 g
1 options
Artikelnummer. 16420798 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB0158
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Cytidine is a pyrimidine nucleoside and acts as a component of RNA. Cytidine is a precursor of uridine. Cytidine controls neuronal-glial glutamate cycling, affecting cerebral phospholipid metabolism, catecholamine synthesis, and mitochondrial function.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 243.22 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.78%
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 65-46-3
Synonym Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside