missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cytidine 3'(2’)-Monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30352543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30352543 25 mg -
30354296 10 mg -
30363667 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99831025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84-52-6
Molekylvægt (g/mol) 323.2
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] dihydrogen phosphate
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cytidine-3'-monophosphate
Molekylær formel C9 H14 N3 O8 P
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-6(14)7(4(3-13)19-8)20-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 323.0519
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.