Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cytarabine
Artikelnummer. 18732734
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18732734 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732734 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4520/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Nucleoside analog; inhibits DNA replication
Nucleoside analog of deoxycytidine; inhibits DNA replication by incorporating into DNA (IC50 = 0.04 μM in L1210 and CEM cell lines). Displays no inhibitory effects on RNA synthesis. Causes S phase cell cycle arrest in ML-1 cell lines; cytotoxic in L5817Y leukemia cells. Antineoplastic and antileukemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytarabine
CAS 147-94-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C9H13N3O5
Formel vægt 243.22
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 243.219