Få mere at vide
Cytarabine, Mikromol™
Artikelnummer. 17910986
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17910986 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17910986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1117.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cytarabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytarabine
CAS 147-94-4
Analyt- eller komponentnavne Cytarabine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 243.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.0855 g/mol