Få mere at vide
Cytarabine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460928
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460928 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460928 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1117.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytarabine
CAS 147-94-4
Analyt- eller komponentnavne Cytarabine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 243.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 243.0855 g/mol