Få mere at vide
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride
Artikelnummer. 16456246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16456246 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16456246 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13605A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Specifications
Molekylvægt (g/mol) 279.68 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 95.0%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (178.78 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 69-74-9
Synonym Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride∣ Cytosine Arabinoside hydrochloride∣ Ara-C hydrochloride