Få mere at vide
Cytarabine, 98%
Artikelnummer. 15244774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15244774 100 mg Glasflaske 100mg
15224774 1 g Glasflaske 1g
15234774 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15244774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449561000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Cytarabine, CAS # 147-94-4, is an inhibitor of DNA synthesis that is used as an anticancer and antiviral agent. | CAS: 147-94-4 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cytarabin er en nukleosidanalog, der virker som et antileukæmisk middel
  • Cytarabin bliver cytotoksisk efter omdannelse til sin triphosphorylerede form, som kan inkorporeres i DNA-primere af DNA-polymerase alfa
  • Kan inducere S-fase cellecyklusstop og apoptose i leukæmi og neuronale celler
Applikationer
  • Er blevet brugt til at studere kemoterapeutiske regimer i laboratorieundersøgelser af leukæmi
  • Nyttig til laboratorieundersøgelser af cytarabin-resistensmekanismer
  • Ved nanomolære koncentrationer er cytarabin blevet set at inducere mitokondriel apoptose i leukæmiceller gennem opregulering af flere Bcl-2 familiemedlemmer
  • Det kan inducere neuronal celledød via induceringγ -H2AX-phosphorylering i histoner, i fravær af dobbeltstrengede DNA-brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-94-4
Molekylær formel C9H13N3O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Synonym cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabine
PubChem CID 6253
ChEBI CHEBI:28680
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytarabine
Smeltepunkt 220.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 152781
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formel vægt 243.22
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.