Få mere at vide
Cytarabine, 98% Artikelnummer.: 15224774
compliance-icons compliance-icons
Cytarabine, 98%
Artikelnummer. 15224774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, Glasflaske, 1g
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15224774
Brand: Thermo Scientific Acros 449560010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Cytarabine, CAS # 147-94-4, is an inhibitor of DNA synthesis that is used as an anticancer and antiviral agent. | CAS: 147-94-4 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cytarabin er en nukleosidanalog, der virker som et antileukæmisk middel
  • Cytarabin bliver cytotoksisk efter omdannelse til sin triphosphorylerede form, som kan inkorporeres i DNA-primere af DNA-polymerase alfa
  • Kan inducere S-fase cellecyklusstop og apoptose i leukæmi og neuronale celler
Applikationer
  • Er blevet brugt til at studere kemoterapeutiske regimer i laboratorieundersøgelser af leukæmi
  • Nyttig til laboratorieundersøgelser af cytarabin-resistensmekanismer
  • Ved nanomolære koncentrationer er cytarabin blevet set at inducere mitokondriel apoptose i leukæmiceller gennem opregulering af flere Bcl-2 familiemedlemmer
  • Det kan inducere neuronal celledød via induceringγ -H2AX-phosphorylering i histoner, i fravær af dobbeltstrengede DNA-brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-94-4
Molekylær formel C9H13N3O5
Molekylvægt (g/mol) 243.22
InChI nøgle UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Synonym cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabine
PubChem CID 6253
ChEBI CHEBI:28680
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMIL C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytarabine
Smeltepunkt 220.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 152781
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formel vægt 243.22
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0472087 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer449560050,449560010,449561000
PartinummerA0465608 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/08/2024 Artikelnummer449560050,449560010,449561000
PartinummerA0425805 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer449560050,449560010,449561000
PartinummerA0444786 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/08/2022 Artikelnummer449560050,449560010,449561000
PartinummerA0374024 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2020 Artikelnummer449560050,449560010,449561000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytarabine, 98% >