missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cytarabine 5’-Monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30367575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367575 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC998105250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cytarabine 5'-Monophosphate
CAS 7075-11-8
Molekylær formel C9 H14 N3 O8 P
Mængde 250 mg
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-, Cytosine, 1-β-D-arabinofuranosyl-, 5'-(dihydrogen phosphate) (7CI,8CI), 4-Amino-1-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, 1-β-D-Arabinofuranosylcytosine 5'-monophosphate, 1-β-D-Arabinofuranosylcytosine 5'-phosphate, Aracytidine 5'-monophosphate, Aracytidine 5'-phosphate, Cytosine arabinoside 5'-phosphate, Cytosine arabinoside monophosphate, Cytosine β-D-arabinoside 5'-monophosphate, Cytosine-β-D-arabinofuranoside-5'-monophosphoric acid, NSC 99445, Cytarabine 5'-monophosphate
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 323.2
Formel vægt 323.0519
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.