Få mere at vide
Cysteaminium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814101
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814101 100 g
15804101 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814101 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8028350100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Tekniske data
Smeltepunkt 66°C to 69°C
MDL nummer MFCD00012904
Mængde 100 g
Synonym Cysteaminium chloride, 2-Aminoethanethiolhydrochloride, Cysteamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Cysteaminium chloride
Molekylvægt (g/mol) 77.15 (free base basis)