Få mere at vide
Cysteamine S-phosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cysteamine S-phosphate Sodium Salt |
| CAS | 3724-89-8 |
| Molekylær formel | C2 H7 N O3 P S . Na |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].NCCSP(=O)(O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-aminoethylsulfanyl(hydroxy)phosphinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.11 |
| Formel vægt | 178.978 |