Få mere at vide
Cystamin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cysteamine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H |
| Formel vægt | 113.0066 |