Få mere at vide
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16490668 5 g
1 options
Artikelnummer. 16490668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY77591
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cysteamine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 156-57-0
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C2H8ClNS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
SMIL SCCN.Cl
Molekylvægt (g/mol) 113.61
Formel vægt 113.61
Procent renhed 95.0%