Få mere at vide
Cysteamine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cysteamine-d4 Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1D2,2D2; |
| Formel vægt | 117.0317 |