Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte Cystatin C ELISA Kit
Artikelnummer. 15405373
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15405373
Brand: Invitrogen™ ERCST3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotten Cystatin C (CST3) ELISA kvantificerer Rt Cystatin C i rotteserum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Rt Cystatin C. Metodens princip Rotten Cystatin C solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Cystatin C, et medlem af type 2-cystatinsuperfamilien, er en potent hæmmer af cysteinproteinaser, både endogene (lysosomale cathepsiner) og patogene. Cystatin C er et 13 kDa udskilt protein, som findes i høje koncentrationer i biologiske væsker og menes at blive udtrykt af alle humane kerneceller. Ændringer i Cystatin C er blevet dokumenteret i en række hjerte-kar-sygdomme, herunder aterosklerose, amyloid angiopati og myokardieinfarkt. Dens lave molekylvægt betyder også, at Cystatin C kan bruges som markør for nyresvigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P14841
Analyseområde 1,029 til 750 ng/ml
Assay følsomhed 1.2 ng/mL
Kalibreringsområde 1,2 ng/ml til 750 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: rotte CINC-2, CINC-3, CNTF, Fractalkine, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3, beta-NGF, TIMP-1,.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 25307
Gen symbol Cst3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Plasma 25μ L, Serum 25μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CYSC
Mål Cystatin C
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min