Få mere at vide
Cystaminium Dichloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 56-17-7 |
| Smeltepunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylær formel | [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl |
| MDL nummer | MFCD00012905 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride, Cystaminium dichloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Grad | Research |