Få mere at vide
Cystamindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357587
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30357587 1 g
1 options
Artikelnummer. 30357587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9894501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cystamine Dihydrochloride
CAS 56-17-7
Molekylær formel C4 H12 N2 S2 . 2 Cl H
Mængde 1 g
Synonym Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, hydrochloride (1:2) (ACI), Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (9CI), Ethylamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (8CI), 2,2'-Dithiobis[ethylamine] dihydrochloride, 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulfide dihydrochloride, Cystamine dichlorohydrate, Cystamine dihydrochloride, Cystamine hydrochloride, WR 352, 2,2'-Dithiobis[ethanamine] hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCSSCCN
IUPAC navn 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 225.2
Formel vægt 223.9975