Få mere at vide
Cystamine dihydrochloride, min. 97.0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447540 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11447540 1 g
11457540 5 g
11467540 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447540 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210049201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56-17-7
Molekylær formel C4H14Cl2N2S2
Molekylvægt (g/mol) 225.19
InChI nøgle YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC navn 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamin;dihydrochlorid
SMIL C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cystamine dihydrochloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde min. 97.0%
Mængde 1 g
Formel vægt 225.2
Fysisk form Pulver