Få mere at vide
Cystamin dihydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 11499917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499917 25 g 25g
11409927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22873.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 56-17-7 | C4H14Cl2N2S2 | 225,19 g/mol
Cystamin dihydrochlorid virker som et anti-infektionsmiddel, som bruges til behandling af urinvejsinfektioner. Det bruges også som et strålingsbeskyttende middel, der forstyrrer sulfhydrylenzymer. Yderligere tjener det som en heparinantagonist og sulfhydrylmodificerende reagens. Ud over dette bruges det som en hæmmer af TGase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cystamin dihydrochlorid virker som et anti-infektionsmiddel, som bruges til behandling af urinvejsinfektioner. Det bruges også som et strålingsbeskyttende middel, der forstyrrer sulfhydrylenzymer. Yderligere tjener det som en heparinantagonist og sulfhydrylmodificerende reagens. Ud over dette bruges det som en hæmmer af TGase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-17-7
Molekylær formel C4H14Cl2N2S2
Molekylvægt (g/mol) 225.19
MDL nummer MFCD00012905
InChI nøgle YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC navn 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamin;dihydrochlorid
SMIL C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cystamine dihydrochloride
Smeltepunkt 217 °C til 220 °C
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Mængde 25 g
Beilstein 3616850
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2776
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 225.2
Procent renhed ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cystamine dihydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride