Få mere at vide
Cystamin dihydrochlorid, 97+%
Beskrivelse
Cystamin dihydrochlorid virker som et anti-infektionsmiddel, som bruges til behandling af urinvejsinfektioner. Det bruges også som et strålingsbeskyttende middel, der forstyrrer sulfhydrylenzymer. Yderligere tjener det som en heparinantagonist og sulfhydrylmodificerende reagens. Ud over dette bruges det som en hæmmer af TGase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cystamin dihydrochlorid virker som et anti-infektionsmiddel, som bruges til behandling af urinvejsinfektioner. Det bruges også som et strålingsbeskyttende middel, der forstyrrer sulfhydrylenzymer. Yderligere tjener det som en heparinantagonist og sulfhydrylmodificerende reagens. Ud over dette bruges det som en hæmmer af TGase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cystamine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 217 °C til 220 °C |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (H2NCH2CH2S)2·2HCl |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3616850 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2776 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |