Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals [Cys8] Renin Substrate Tetradecapeptide, Rat
Substratmængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White to off-white |
| Form | Solid |
| Molekylvægt (g/mol) | 1779.05 |
| Opbevaringskrav | -30° to -10°C |
| Substratmængde | 1 mg |