Få mere at vide
Cyromazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438736 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16438736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1331
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyromazine
Fysisk form Solid
CAS 66215-27-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10N6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Cyromazin CGA-72662
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 1.8 mg/mL (10.83 mM)
SMIL NC1=NC(N)=NC(NC2CC2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98.0%