Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyromazin
Artikelnummer. 17271206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271206 25 g
17261206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271206 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467530250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66215-27-8
Molekylær formel C6H10N6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyromazin
Mængde 25 g
Smeltepunkt 223,0 °C til 227,0 °C
Flammepunkt 100 °C
Formel vægt 166.16
InChI nøgle LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(NC2CC2)=NC(N)=N1
IUPAC navn N2-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekylvægt (g/mol) 166.19