Få mere at vide
Cyromazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313589
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313589 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313589 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11920000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyromazine
CAS 66215-27-8
Analyt- eller komponentnavne Cyromazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 N6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
SMIL Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
IUPAC navn 4-N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 166.0967 g/mol