Få mere at vide
Cyromazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyromazine |
| CAS | 66215-27-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyromazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 N6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1 |
| IUPAC navn | 4-N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Vis mere |