Få mere at vide
Cyrene, TRC
Artikelnummer. 30363863
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363863 250 mL
30353802 100 mL
30357915 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC995413250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53716-82-8
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Synonym (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
IUPAC navn (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-4-en
SMIL O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyrene
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Formel vægt 128.0473