Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
Beskrivelse
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays used to measure the metabolic activity of cells, which is an indicator of cell viability, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT and XTT function as cell health indicators by using the cellular redox potential of live cells to convert a tetrazolium-based salt reagent, MTT or XTT, to a brightly colored formazan product. The absorbance of the formazan can be measured using a microplate reader and correlates with the number of metabolically active cells to quantitively measure cell viability and proliferation.
MTT er et etableret reagens, der er meget brugt til at bestemme celleantal i en række forskellige anvendelser. Levende celler reducerer MTT til et stærkt pigmenteret formazanprodukt. Efter solubilisering kan absorbansen af formazan måles med en mikropladeabsorbanslæser– et fluorometer er ikke nødvendigt.
- Dette sæt indeholder en komplet pakke til udførelse af et celletællingsassay, der kan detektere fra 2000 til 250.000 celler, afhængigt af celletype og betingelser
- Praktisk emballerede reagenser reducerer spild, og en detaljeret protokol sparer værdifuld tid
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryopræservering, cellekultur, celleproliferation, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, højindholdsscreening (HCS), målbaseret ADME-analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur Sættet giver en tilstrækkelig mængde materiale til ca. 1000 analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrsceller |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse, Proliferationsassay, Cytotoxicity Assay |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Celle-levedygtighedstest |
| Farvetype | MTT |
| Emission | 570 |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | CyQUANT |
| Vis mere |