Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens
Beskrivelse
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit er et kolorimetrisk assay, der giver en enkel og pålidelig metode til bestemmelse af cellulær cytotoksicitet. Lactatdehydrogenase (LDH) er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper, og som frigives til cellekulturmediet ved beskadigelse af plasmamembranen. De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay Kit leverer reagenserne til nøjagtigt og kvantitativt at måle denne ekstracellulære LDH.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit funktioner omfatter:
- Praktisk —add-mix-read assayformat til adhærente og suspensionsceller, inklusive 3D-cellemodeller
- Præcis —giver en kvantitativ måling af LDH-frigivelse
- Fleksibel —ideel til high-throughput screening, overvåg cytotoksicitet fra den samme prøve over tid
- Robust —anvender stabil LDH-enzymaktivitet som en cytotoksisk markør
LDH er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper og er en veletableret og pålidelig indikator for cellulær toksicitet. Beskadigelse af plasmamembranen resulterer i en frigivelse af LDH til det omgivende cellekulturmedium. Denne ekstracellulære LDH kan kvantificeres ved en koblet enzymatisk reaktion, hvor LDH katalyserer omdannelsen af laktat til pyruvat via NAD+-reduktion til NADH. Diaphorase bruger derefter NADH til at reducere et tetrazoliumsalt (INT) til et rødt formazanprodukt, der kan måles ved 490 nm. Niveauet af formazandannelse er direkte proportionalt med mængden af LDH frigivet til mediet.
De CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit indeholder de reagenser, der er nødvendige for den enkle, pålidelige kolorimetriske kvantificering af cellulær cytotoksicitet. Sættet kan bruges med forskellige celletyper, herunder 3D-cellemodeller, til at måle cytotoksicitet medieret af kemiske forbindelser samt cellemedieret cytotoksicitet. Da LDH i mediet er indikatoren for cellulær cytotoksicitet, kan assayet bruges til at overvåge cytotoksicitet fra den samme prøve over tid. For at udføre assayet overføres en alikvot af cellekulturmediet til en ny plade, og reaktionsblandingen tilsættes. Efter 30 minutters inkubation stoppes reaktionen ved at tilsætte stopopløsning, og absorbansen måles ved hjælp af en mikropladelæser
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Celle-uigennemtrængelig |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | •Substratblanding, 5 hætteglas lyofiliserer • Analysebuffer, 5 x 600μ L • Lysisbuffer, 12 ml • Stopopløsning, 60 ml • LDH positiv kontrol, 30μ L Opbevares ved - 5 til -30 C, °beskyttes mod lys |
| Oversigt | CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Til brug med (applikation) | LDH Cytotoksicitetsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | LDH Cytotoksicitetsanalyse |
| Farvetype | Other Label(s) or Dye(s), Resorufin |
| Emission | 490 nm |
| Vis mere |