Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens
Artikelnummer. p-7180980
Mængde:
1 kit
1000 analyser
200 analyser
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16270972
Brand: Invitrogen™ C20300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, er et fluorescerende assay, der giver en enkel og pålidelig metode til bestemmelse af cellulær cytotoksicitet.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit er et kolorimetrisk assay, der giver en enkel og pålidelig metode til bestemmelse af cellulær cytotoksicitet. Lactatdehydrogenase (LDH) er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper, og som frigives til cellekulturmediet ved beskadigelse af plasmamembranen. De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay Kit leverer reagenserne til nøjagtigt og kvantitativt at måle denne ekstracellulære LDH.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit funktioner omfatter:
  • Praktisk —add-mix-read assayformat til adhærente og suspensionsceller, inklusive 3D-cellemodeller
  • Præcis —giver en kvantitativ måling af LDH-frigivelse
  • Fleksibel —ideel til high-throughput screening, overvåg cytotoksicitet fra den samme prøve over tid
  • Robust —anvender stabil LDH-enzymaktivitet som en cytotoksisk markør
LDH er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper og er en veletableret og pålidelig indikator for cellulær toksicitet. Beskadigelse af plasmamembranen resulterer i en frigivelse af LDH til det omgivende cellekulturmedium. Denne ekstracellulære LDH kan kvantificeres ved en koblet enzymatisk reaktion, hvor LDH katalyserer omdannelsen af laktat til pyruvat via NAD+-reduktion til NADH. Diaphorase bruger derefter NADH til at reducere et tetrazoliumsalt (INT) til et rødt formazanprodukt, der kan måles ved 490 nm. Niveauet af formazandannelse er direkte proportionalt med mængden af LDH frigivet til mediet.
De CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit indeholder de reagenser, der er nødvendige for den enkle, pålidelige kolorimetriske kvantificering af cellulær cytotoksicitet. Sættet kan bruges med forskellige celletyper, herunder 3D-cellemodeller, til at måle cytotoksicitet medieret af kemiske forbindelser samt cellemedieret cytotoksicitet. Da LDH i mediet er indikatoren for cellulær cytotoksicitet, kan assayet bruges til at overvåge cytotoksicitet fra den samme prøve over tid. For at udføre assayet overføres en alikvot af cellekulturmediet til en ny plade, og reaktionsblandingen tilsættes. Efter 30 minutters inkubation stoppes reaktionen ved at tilsætte stopopløsning, og absorbansen måles ved hjælp af en mikropladelæser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-uigennemtrængelig
Farve Rød
Indhold og opbevaring •Substratblanding, 1 hætteglas lyofilisat
• Analysebuffer, 1 x 600μ L
• Lysisbuffer, 2,5 ml
• Stopopløsning, 12 ml
• LDH positiv kontrol, 6μ L Opbevares ved -
5 til -30 C, °beskyttes mod lys
Oversigt CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Til brug med (applikation) LDH Cytotoksicitetsanalyse
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype LDH Cytotoksicitetsanalyse
Farvetype Other Label(s) or Dye(s), Resorufin
Emission 490 nm
Format 96-brøndsplade
Produktlinje CyQUANT
Mængde 200 analyser
Forsendelsestilstand Tøris