Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens
Artikelnummer. 16616523
Mængde:
1 kit
1000 analyser
200 analyser
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16616523
Brand: Invitrogen™ C20303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, er et fluorescerende assay, der giver en enkel og pålidelig metode til bestemmelse af cellulær cytotoksicitet.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
Lactatdehydrogenase (LDH) er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper, og som frigives til cellekulturmediet ved beskadigelse af plasmamembranen. De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, giver reagenserne til nøjagtigt og kvantitativt at måle denne ekstracellulære LDH.
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, funktioner omfatter:
Praktisk —add-mix-read assayprotokol til adhærente og suspensionsceller, inklusive 3D-cellemodeller
Præcis giver —en kvantitativ måling af LDH-frigivelse
Fleksibel —ideel til high-throughput screening, overvåg cytotoksicitet fra den samme prøve over tid
Robust —formulering med højt oprenset resazurin resulterer i et stort analysedynamikområde. LDH
er et cytosolisk enzym, der findes i mange forskellige celletyper og er en veletableret og pålidelig indikator for cellulær toksicitet. Beskadigelse af plasmamembranen resulterer i en frigivelse af LDH til det omgivende cellekulturmedium. Denne ekstracellulære LDH kan kvantificeres ved en koblet enzymatisk reaktion, hvor LDH katalyserer omdannelsen af laktat til pyruvat via NAD+-reduktion til NADH. Diaphorase bruger derefter NADH til at reducere resazurin til resorufin, der kan påvises ved hjælp af en excitation på 560 nm og emission på 590 nm. Niveauet af resorufindannelse er direkte proportionalt med mængden af LDH frigivet til mediet.
Som en konsekvens af syntese- og fremstillingsprocesserne indeholder alle resazurin-baserede reagenser en påviselig mængde resorufin-kontamination. Mængden af kontaminering kan variere meget mellem kilden til materialet og fremstillingsbetingelserne, hvilket bidrager til forskelle i detekterbar baggrundsfluorescens. Endnu vigtigere er det, at det kontaminerende resorufin reducerer signal-til-baggrundsforholdet og analysens dynamiske område. Der blev udviklet en innovativ proces, der fjerner det forurenende resorufin, hvilket resulterer i det meget rene resazurin, der anvendes i CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens.
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, giver de reagenser, der er nødvendige for den enkle, pålidelige fluorescens-baserede kvantificering af cellulær cytotoksicitet. Sættet kan bruges med forskellige celletyper, herunder 3D-cellemodeller, til at måle cytotoksicitet medieret af kemiske forbindelser samt cellemedieret cytotoksicitet. Da LDH i mediet er indikatoren for cellulær cytotoksicitet, kan assayet bruges til at overvåge cytotoksicitet fra den samme prøve over tid. For at udføre assayet overføres en alikvot af cellekulturmediet til en ny plade, og reaktionsblandingen tilsættes. Efter 10 minutters inkubation stoppes reaktionen ved at tilsætte stopopløsning, og fluorescens måles ved hjælp af en mikropladelæser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-uigennemtrængelig
Farve Rød
Indhold og opbevaring •5 hætteglas Reagensblanding
• 5 x 12 mL Reporter Mix
• 1 x 12 ml lyseringsbuffer
• 1 x 60 ml stopopløsning
• 1 x 30μ L LDH positiv kontrol Opbevares
ved -20 C, °beskyttes mod lys.
Oversigt CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) LDH Cytotoksicitetsanalyse
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype LDH Cytotoksicitetsanalyse
Farvetype Other Label(s) or Dye(s), Resorufin
Emission 590 nm
Excitationsbølgelængdeområde 560 nm
Format 96-brøndsplade
Produktlinje CyQUANT
Mængde 1000 analyser
Forsendelsestilstand Tøris