Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Cytotoksicitetsanalyse, fluorescens
Artikelnummer. 10666523
Mængde:
1 kit
1000 analyser
200 analyser
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10666523
Brand: Invitrogen™ V23111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay, fluorescens, er et fluorescerende assay, der giver en enkel og pålidelig metode til bestemmelse af cellulær cytotoksicitet.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
I Vybrant™ Cytotoxicity Assay Kit, beskadigede og døende celler frigiver glucose 6-phosphat dehydrogenase til det omgivende medium. Glucose 6-phosphat dehydrogenasen påvises ved en enzymatisk proces, der fører til reduktion af resazurin til rødt fluorescerende resorufin. Dette assay kan detektere så få som 500 celler og er mere følsomt end LDH-frigivelsesassays.
Celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Cell-impermeant
Farve Red
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cytotoxicity Assay Kit (G6PD Release Assay)
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype Plet
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Emission 587 nm
Excitationsbølgelængdeområde 563 nm
Format 96-brøndsplade
Produktlinje CyQUANT
Mængde 1 kit