Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-celleproliferationsassay
Artikelnummer. 10422185
Celletype:
Cellelysebuffer
Direkte celle
Direkte røde blodlegemer
For celler i kultur
NF Direkte Røde Blodlegemer
NF-celle
Pattedyrsceller
Mængde:
1.000 analyser
10 mikroplader
10 mikropladesæt
100 mikroplader
100 mikropladesæt
1000 analyser
200 assaysæt
50 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50ml
Hver
Artikelnummer. 10422185
Brand: Invitrogen™ C35011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CyQUANT™ NF celleproliferation assay kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Oplev en mere bekvem arbejdsgang for dine high-throughput cytotoksicitets- og spredningsscreeningsprojekter med CyQUANT™ Direkte celleproliferationsassay –ingen vask, cellelyse, temperaturækvilibreringer eller radioaktivitet påkrævet. DNA-baserede assays har vist sig at være blandt de mest følsomme cellesundhedsindikatorer, og dataoverensstemmelse med metabolisk baserede assays er fremragende. De CyQUANT™ Direkte assay er en meget følsom og robust metode til at vurdere cellevækst, levedygtighed eller sammensatte toksicitet i en række applikationer, fra screening med høj kapacitet til bioproduktion.
Funktioner af CyQUANT™ Direkte celleproliferationsassay inkluderer:
  • Mere bekvem arbejdsgang til screening med –høj gennemstrømning, ingen vask, cellelyse, temperaturudligninger eller radioaktivitet påkrævet
  • Hurtig protokol, høj følsomhed og dynamisk rækkevidde
  • Måler uafhængigt af cellernes metaboliske tilstand på standard fluorescerende pladelæsere
  • Multiplex assays ved hjælp af en spektralt distinkt fluorescerende eller en luminescerende udlæsning
    Hurtigt og bekvemt med et stort dynamisk område
    De CyQUANT™ Direkte assay er et fluorescensbaseret proliferations- og cytotoksicitetsassay til mikropladelæsere med et lineært detektionsområde fra mindre end 100 til 20.000 celler pr. brønd i de fleste celletyper. No-wash, homogene format og hurtig add-mix-read protokol gør CyQUANT™ Direkte assay ideel til HTS-applikationer. Assayet kan fuldføres på en time uden vask, ingen cellelyse eller temperaturækvilibreringer påkrævet. Signalet er stabilt i adskillige timer, hvilket giver ekstra arbejdsflow bekvemmelighed.
    Hvordan det virker
    De CyQUANT™ Direkte assay er baseret på et cellegennemtrængende DNA-bindende farvestof i kombination med et maskerende farvestofreagens. Cellulært DNA er stærkt reguleret, og estimater af celleantal baseret på DNA er meget nøjagtige. Maskeringsfarvestoffet blokerer farvning af døde celler eller celler med kompromitterede cellemembraner, hvilket resulterer i, at kun sunde celler farves. De CyQUANT™ Direkte assay måler derfor proliferation såvel som membranintegritet, et andet mål for cellesundhed. Brugere af metabolisk baserede cellesundhedsassays kan let sammenligne historiske data med resultater fra CyQUANT™ Direkte assay, som konkordansassays baseret på metabolisme eller energi (ATP ) har vist sig at være fremragende. Desuden er det muligt at multiplekse med spektralt distinkte fluorescerende prober eller luminescensanalysesæt, fordi celler ikke lyseres. Desuden giver det fluorescerende signal brugeren mulighed for at skifte mellem HTS- og HCS-pladelæsere, hvis multipleksanalyser kræver forskellige platforme.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Direkte celle
    Farve Grøn
    Indhold og opbevaring
    • 0,5 ml CyQUANT™ Direkte nukleinsyrefarvning (komponent A)
    • 2,5 ml CyQUANT™ Direkte baggrundsdæmper I (komponent B)
    • Opbevar begge ved 2 °C til 25 °C. Tør og beskyt mod lys.
    Kulturmiljø Suspensionscellekultur, adhærent cellekultur
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Proliferationsassay
    Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere, Spektrofotometre, Mikroskop, HTS-læser
    Produkttype Celleproliferationsassay
    Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
    Emission Synlig
    Format 96-brønds plade, 1536-brønds plade, 384-brønds plade
    Inkubationstid 60 min
    Produktlinje CyQUANT , Molecular Probes
    Mængde 10 mikropladesæt
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Excitation/Emission 508/527 nm