Få mere at vide
Cyproteronacetat, TRC
Artikelnummer. 30365385
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365385 1 g
30366716 250 mg
30349871 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9891001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 427-51-0
Molekylær formel C24 H29 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 416.94
Synonym Cyproterone Acetate, (1α,2α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1α,2α-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthrene, 3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione deriv., 1,2α-Methylene-6-chloro-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 1,2α-Methylene-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17α-acetate, 1,2α-Methylene-6-chloro-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-chloro-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1,2α-methylene-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Chloro-1,2α-methylene-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Androcur, CPA, Cyprostat, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproterone 17α-acetate, Cyproterone acetate, Cyproviron, NSC 81430, SH 714
IUPAC navn (1,2α α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dione
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproterone Acetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Formel vægt 416.1754