Få mere at vide
Cyproteronacetat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460063
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460063 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460063 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0215.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproterone Acetate
CAS 427-51-0
Analyt- eller komponentnavne Cyproterone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 Cl O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproterone Acetate, Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthrene, 3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione deriv., 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Androcur, CPA, Cyprostat, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproterone acetate, Cyproviron, NSC 81430, SH 714, (1alpha,2alpha)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1alpha,2alpha-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1alpha,2alpha-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17alpha-acetate, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-1alpha,2alpha-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-1,2alpha-methylene-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-1,2alpha-methylene-6-dehydro-17alpha-hydroxyprogesterone acetate, Cyproterone 17alpha-acetate
InChI formel InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn (1,2α α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 416.94
Mængde 10 mg
Formel vægt 416.1754 g/mol